Merck
GW21282
Sigma-Aldrich
Anti-TAF9 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Transcription initiation factor TFIID subunit 9
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Biologische Quelle
chicken
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Genway 15-288-21282
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TAF9(6880)
Immunogen
Immunogen Sequence: GI # 1098347, sequence 89-145
Recombinant transcription factor IID:SUBUNIT=32kD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)