GN680065
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
850 cm2, 122 x 271 mm, 2.5 L, TC treated, sterile
Synonym(e):
Greiner CELLMASTER™ roller bottles
About This Item
Materialien
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
Verpackung
pack of 24 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 680065
Verfügbarkeit
available only in China
Kapazität
2,550 mL
Durchm. × H
122 mm × 271 mm
Allgemeine Beschreibung
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)