Merck
GN665102
Greiner CELLSTAR® Multiwell-Kulturplatten
12 well, suspension
Synonym(e):
Greiner CELLSTAR® Multiwell-Kulturplatten
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Materialien:
polystyrene
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 665102
Verfügbarkeit
available only in China
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EHU159451EHU074271EHU029601
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
human ... TNNT1(7138), TNNT1(7138)
Gene Information
human ... TNXB(7148), TNXB(7148)
Gene Information
human ... TNNI1(7135), TNNI1(7135)
Gene Information
human ... TNNI2(7136), TNNI2(7136)
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGCTGCAGACACTCATCGATGTACATTTCGAGCAGCGGAAGAAGGAGGAAGAGGAGCTGGTTGCCTTGAAGGAGCGCATTGAGCGGCGCCGGTCAGAGAGAGCCGAGCAACAGCGCTTCAGAACTGAGAAGGAACGCGAACGTCAGGCTAAGCTGGCGGAGGAGAAGATGAGGAAGGAAGAGGAAGAGGCCAAGAAGCGGGCAGAGGATGATGCCAAGAAAAAGAAGGTGCTGTCCAACATGGGGGCCCATTTTGGCGGCTACCTGGTCAAGGCAGAACAGAAGC
esiRNA cDNA target sequence
CCTGGTGGTACAGGAACTGCCACTACGCCAACCTCAACGGGCTCTACGGGAGCACAGTGGACCATCAGGGAGTGAGCTGGTACCACTGGAAGGGCTTCGAGTTCTCGGTGCCCTTCACGGAAATGAAGCTGAGACCAAGAAACTTTCGCTCCCCAGCGGGGGGAGGCTGAGCTGCTGCCCACCTCTCTCGCACCCCAGTATGACTGCCGAGCACTGAGGGGTCGCCCCGAGAGAAGAGCCAGGGTCCTTCACCACCCAGCCGCTGGAGGAAGCCTTCTCTGCCAGCGATCTCGCAGCACTGTGTTTACA
esiRNA cDNA target sequence
CACCATGGAGACAACACCAGTAGAGCTGGGAGCTGGGGCCTGCCACTGAGTAACAGCTCACACATGTAGCACACTTATGCGTCAGGCACCAGCATGTACACCTTAATTTATTTAACTTTCACAACAACCCTAGGAGAAAGGTACAGCTACTATTCTCATGGTACAGTGGGGAAAACTGAGGCACAGAGAGGTTAGGGACTTTTCATGATCACACAGCTAATAAGTGGTGGTCCCAGGATTCAACCCAAGAAGTCTGTTAGAATCCATACTCTTATCGACTATTTTAATAACAGCATTTCAATAATAGTAATATGTGATGTTAAATGCTTTATCTGAGTTATATCATTGCATTCTCACAAAAATGGTACATTTGTTAGCTCAAATTTACAGATGAGGAAATGGAGGCCT
esiRNA cDNA target sequence
AGGCAGCACCTGAAGAGTGTGATGCTGCAGATAGCGGCCACGGAGCTGGAGAAGGAGGAGAGCCGCCGTGAGGCAGAGAAGCAGAACTACCTGGCGGAGCACTGCCCGCCGCTGCATATCCCGGGCTCCATGTCTGAAGTGCAGGAGCTCTGCAAACAGCTGCACGCCAAGATCGATGCGGCTGAAGAGGAGAAGTACGACATGGAGGTGAGGGTGCAGAAGACCAGCAAGGAGCTGGAGGACATGAACCAGAAGCTATTTGATCTGCGGGGCAAGTTCAAGCGGCCCCCACTGCGGAGGGTGCGCATGTCGGCCGATGCCATGCTCAAGGCCCTGCTGGGCTCGAAGCACAAGGTGTGCATGGACCTGAGGGCCAACCTGAAGCAGGTCAAGAAGGAGGACACAGAGAAGGAGCG
NCBI accession no.
NM_003283
NCBI accession no.
NM_019105
NCBI accession no.
NM_003281
NCBI accession no.
NM_003282
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Rechtliche Hinweise
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)