Merck
GE80-6204-26
Mini tank transfer unit, TE22
power consumption 50 W, AC/DC input 100 V AC, output500 mA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Beschreibung
EPS2A201 suggested power supply
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Hersteller/Markenname
Cytiva 80620426
Parameter
2 environmental limits (Pollution degree)
4-40 °C temp. range (Indoor use)
80% humidity limit (2000 m3/h)
B × H × T
14 cm × 24 cm × 16.5 cm
Ausgabe
500 mA
Leistungsaufnahme
50 W
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)