GE28-9523-61
GST Buffer Kit
Cytiva 28-9523-61, pack of 1 kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9523-61
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
GST Buffer Kit eliminates time-consuming buffer preparation and therefore allows fast, reproducible, and convenient purification work. GST Buffer Kit can be used in combination with a number of column types: GST SpinTrap, GST MultiTrap 96-well plates, GST GraviTrap, GSTrap FF, GSTrap 4B and GSTrap HP.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Premade stock solutions of buffers optimized for GST-tagged protein purification.
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page shows how to purify GST-tagged proteins using GST SpinTrap™ from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protokolle
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Auf dieser Seite finden Sie Informationen über verschiedene Pulldown-Assays für die weitere Isolation von Multiproteinkomplexen zur Identifizierung ihrer Komponenten mit Produkten von Cytiva.
Verwandter Inhalt
Pulldown-Assays, Reagenzien und Protokolle zur Untersuchung von in vitro Protein-Protein-Interaktionen unter Verwendung von Affinitäts- oder GST-Pulldown, Tandem Affinity Purification (TAP) und Co-Immunpräzipitationsmethoden.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.