Merck
GE17-1150-01
Silber-Färbekit, Protein
Cytiva 17-1150-01
About This Item
UNSPSC-Code:
41105323
NACRES:
NA.32
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1150-01
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
PlusOne Silver-Färbekit, Protein und PlusOne DNA Silver-Färbekit sind zwei Silver-Färbekits, mit denen Proteine und Nukleinsäuren in Polyacrylamid-Elektrophoresegelen schnell, praktisch und höchst spezifisch gefärbt werden können.
Silver-Färbekit, Protein enthält detaillierte Protokolle und Bestandteile in Mengen, die für die Färbung von 10 DALT-Fertiggelen, 10 Fertiggelen 12,5 x 26 cm, 20 Minislabgelen (8‑10 x 8 cm) oder 30 bis 60 PhastGelen ausreichen. Kann auch mit dem Prozessor Plus verwendet werden.
Anwendung
Für die Verwendung zur automatisierten Gelfärbung nach Hoefer sowie für die manuelle Silberfärbung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Auf der Methodik von Heukeshoven und Dernick beruhend sorgt das Kit in den meisten Gelelektrophorese-Systemen praktisch für einen farblosen Hintergrund.
  • Silver-Färbekit, Protein sorgt in weniger als zwei Stunden für eine praktische, reproduzierbare und empfindliche Färbung von Proteinen in Polyacrylamidgelen, darunter PhastGele.
  • Die Visualisierungstechnik detektiert die meisten Proteine im Nanogrammbereich, was einer 100-fach höheren Sensitivität als der Coomassie-Blau-Färbung entspricht.
  • Die typische Sensitivität liegt zwischen 0,2 und 0,6 ng Protein/Band.
  • Durch Weglassen von Glutaraldehyd beim Färbungsvorgang mit der 2-D-Elektrophorese und Massenspektrometrie verwendbar.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Danger
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adrián Matencio et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 13(9) (2020-09-03)
Our desire to live longer has led to an ever-increasing number of novel antiaging products. However, few molecules have any real effect and new ones need to be studied before they can be used commercially. In this contribution, activation of
Artikel
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.