Merck
GE17-0455-01
Pharmalyte® 8 - 10,5
Cytiva 17-0455-01
Synonym(e):
Trägerampholyte, isoelektrische Fokussierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41105323
NACRES:
NA.25
Sterilität
non-sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
~5 yr
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0455-01
Lagerbedingungen
(S-re at 2°C - 8°C.)
Farbe
colorless to light yellow
Colorless to light yellow
Löslichkeit
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Pharmalyte® Trägerampholyte bilden einen stabilen, linearen pH-Gradienten mit gleichmäßiger Leitfähigkeit im Gel oder in der Kapillare. Hergestellt durch Copolymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorhydrin. Für die Qualitätskontrolle bei der isoelektrischen Fokussierung (IEF) und IEF-PAGE. Pharmalyte-Trägerampholyten, die mittels Copolymerisierung von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorhydrin hergestellt werden, sind in einem großen und vier kleinen pH-Intervallen erhältlich. Jedes Intervall enthält zahlreiche Ampholyten mit hoher Pufferkapazität pro pH-Einheit. Pharmalyte-Trägerampholyten bilden einen extrem stabilen linearen pH-Gradienten und bieten gleichmäßige Leitfähigkeit auf dem Gel.
Anwendung
Kann direkt für Agarose-, Ultrodex- oder Polyacrylamid-Gele verwendet werden und bildet lineare Gradienten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Pufferkapazität pro pH-Einheit
  • Linearer und reproduzierbarer pH-Gradient
  • Hohe Auflösung
  • Erhältlich in fünf großen und vier kleinen pH-Intervallen
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Pharmalyte is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with Cytiva products.
Protokolle
Protease Inhibitor Mix from Cytiva inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Sample Grinding Kit from Cytiva is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
This page describes typical rehydration solutions for use in gel electrophoresis with Cytiva products.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.