GE17-0240-01
SP-Sephadex® C-50
Cytiva 17-0240-01, pack of 100 g
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Ion Exchanger Type (value)
Leistungsmerkmale
autoclavable Swollen, in salt form for 30 min at 120°C
Verpackung
pack of 100 g
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0240-01
Parameter
<45 cm/hr flow rate (at 25°C, HR 16/10 column 5 cm bed height)
Partikelgröße
40-120 μm (dry)
Arbeitsbereich
4-13
Kapazität
binding capacity
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
"" - ""
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)