Merck
GE10600080
Amersham Protran® Premium Western-Blotting-Membranen, Nitrozellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 100 mm × 100 mm, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600080
Blatt B × L
100 mm × 100 mm
Porengröße
0.2 μm pore size
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nitrozellulose-Blotting-Membran, bietet ausgezeichnete Empfindlichkeit und Auflösung sowie geringen Hintergrund für Western-Blotting-Detektionsanwendungen mittels Fluoreszenz.
Anwendung
Amersham Protran® Premium-Membranen aus Nitrocellulose für Western Blot sind für folgende Anwendungen geeignet:
  • Western Blot
  • Southern Blot
  • Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Low auto-fluorescence across a wide range of excitation/emission wavelengths makes the membrane suitable for fluorescence-based immunodetection and multiplexing.
  • High binding capacity (173 – 203 µg IgG/cm2) of small proteins (< Mr 20 000) reduces risk of "blow-through".
  • Available in popular precut sizes for laboratory application.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame