Merck
GE10600029
Amersham Hybond® P Membranen für Western Blot, PVDF
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonym(e):
PVDF Blotting Membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600029
Walze B × L
150 mm × 4 m
Porengröße
0.45 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
PVDF-Membranen haben eine höhere mechanische Festigkeit als NC-Membranen und eignen sich daher besser für Western-Blot-Anwendungen, die das Strippen und Neuverproben von Membranen erfordern. Darüber hinaus weisen PVDF-Membranen im Vergleich zu NC-Membranen eine höhere Proteinbindungskapazität auf, allerdings mit einer Tendenz zu einem höheren Hintergrund.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Offers high physical strength.
  • For use with standard colorimetric and chemiluminescent detection methods for proteins of > Mr 20 000.
  • Offers protein binding capacity over 200 μg/cm2.
  • Even after rigorous washing processes, high protein retention is achieved.
  • Sample loss is reduced by high protein capture during transfer.
  • For laboratory use, it is available in a variety of precut sizes.
  • Suitable for stripping and reprobing
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protokolle
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.