G9420
GNF-2
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
3-[6-[[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]benzamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
off-white
Löslichkeit
H2O: <2 mg/mL
DMSO: ≥5 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=O)c1cccc(c1)-c2cc(Nc3ccc(OC(F)(F)F)cc3)ncn2
InChI
1S/C18H13F3N4O2/c19-18(20,21)27-14-6-4-13(5-7-14)25-16-9-15(23-10-24-16)11-2-1-3-12(8-11)17(22)26/h1-10H,(H2,22,26)(H,23,24,25)
InChIKey
WEVYNIUIFUYDGI-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology