Merck
G9168
Sigma-Aldrich
GR 218231
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
(+)-(2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-6-[[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]methyl]-N,N-dipropyl-2-naphthalenamine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H33NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
>98% (HPLC)
Form
solid
Farbe
tan
Löslichkeit
DMSO: soluble ~24 mg/mL at 60 °C
SMILES String
CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cc(CS(=O)(=O)c3ccc(OC)cc3)ccc2C1
Biochem./physiol. Wirkung
Selective D3 dopamine receptor antagonist.
Rechtliche Hinweise
Sold for research purposes under agreement with Glaxo­Smith­Kline
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)