G7048
Proguanil -hydrochlorid
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Chlorguanid, N1-(4-Chlorphenyl)-N5-isopropylbiguanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
Ersteller
AstraZeneca
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
InChIKey
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.