Wichtige Dokumente
G4629
Gly-Leu amide hydrochloride
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
Farbe
white
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.ClH/c1-5(2)3-6(9)8(13)11-4-7(10)12;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13);1H
InChIKey
KYTGIFFOKKUBSP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)