Wichtige Dokumente
G4173
Anti-GLUT4 antibody produced in rabbit
1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GLUT4 Antibody - Anti-GLUT4 antibody produced in rabbit, Glut4 Antibody, Anti-Glucose transporter 4, Anti-SLC2A4
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ≥58 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
1.5 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using C2C12 cells
western blot: 1-2 μg/mL using C2C12 cell lysate and HepG2 cell lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SLC2A4(6517)
mouse ... Slc2a4(20528)
rat ... Slc2a4(25139)
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)