Merck
G4027
Sigma-Aldrich
D-Glycerinsäure Hemicalciumsalz Monohydrat
lyophilized powder
Synonym(e):
(R)-2,3-Dihydroxy-propionsäure Hemicalciumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5O4 · 0.5Ca · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.12
Beilstein:
6119062
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
lyophilized powder
mp (Schmelzpunkt)
~141 °C (dec.)
SMILES String
[H]O[H].OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable