Wichtige Dokumente
G114N0-HH
NPPOC-dG(ipac) RayDite™
Synonym(e):
NPPOC-dG(ipac) Amidite, NPPOC-dG(ipac) Phosphoramidite
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥96% (31P-NMR)
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Eignung
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
−20°C
InChI
1S/C40H51N8O11P/c1-24(2)28-13-15-29(16-14-28)54-22-34(49)43-39-44-37-36(38(50)45-39)42-23-46(37)35-19-32(59-60(57-18-10-17-41)47(25(3)4)26(5)6)33(58-35)21-56-40(51)55-20-27(7)30-11-8-9-12-31(30)48(52)53/h8-9,11-16,23-27,32-33,35H,10,18-22H2,1-7H3,(H2,43,44,45,49,50)/t27?,32-,33+,35+,60?/m0/s1
InChIKey
ZHHHLRWGITWEAU-DWRAGFEYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)