Fortfahren mit
FBS25
Fast Blue RR Salz
Preweighed Capsules
Synonym(e):
4-Benzoylamino-2,5-dimethoxy-benzoldiazoniumchlorid Zink Doppelsalz, Diazotiertes 4-Amino-2,5-dimethoxy-benzanilid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 caps
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
207,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C15H14ClN3O3 · 1/2 ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.89
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-777-5
MDL number:
Colour Index Number:
37155
207,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1NC(=O)c2ccccc2.COc3cc([N+]#N)c(OC)cc3NC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/2C15H13N3O3.4ClH.Zn/c2*1-20-13-9-12(18-16)14(21-2)8-11(13)17-15(19)10-6-4-3-5-7-10;;;;;/h2*3-9H,1-2H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
LLARVKAOQLUCQI-UHFFFAOYSA-L
General description
Fast Blue RR is part of the azo coupling system and is required for the staining of hydrolytic enzymes. In the presence of naphthol, it results in the formation of an insoluble coloured precipitate at the site of enzyme activity.
Application
Wird als Kit-Komponente für die Bestimmung der alkalischen Phosphatase in Sigma Kits 85L1 und 85L2 und für die Bestimmung der unspezifischen Esterase in Sigma Kit 90a1 eingesetzt.
Packaging
Das tatsächliche Gewicht der Kapsel wird mit der Farbstoffcharge variieren und wurde durch Tests optimiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F0500F2256368881
application(s)
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fast Blue RR Salz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)