Merck
F9882
SAFC
Undecaprenol
~95%
Synonym(e):
Prenol C55
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C55H90O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
767.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
~95%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)