Merck
F2385
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys acetate salt
≥90% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H43N5O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
565.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥90% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Further studies on the structural requirements for synthetic peptide chemoattractants.
R J Freer et al.
Biochemistry, 19(11), 2404-2410 (1980-05-27)