Merck
F2261
Sigma-Aldrich
Fmoc-L-phenylalanine resin ester
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)