Wichtige Dokumente
F133
Norfluoxetin -hydrochlorid
≥97%, solid
Synonym(e):
(±)-γ-(4-Trifluoromethylphenoxy)-benzolpropanamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
Farbe
yellow
Löslichkeit
H2O: >4 mg/mL
DMSO: >5 mg/mL
SMILES String
Cl[H].NCCC(Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16F3NO.ClH/c17-16(18,19)13-6-8-14(9-7-13)21-15(10-11-20)12-4-2-1-3-5-12;/h1-9,15H,10-11,20H2;1H
InChIKey
GMTWWEPBGGXBTO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)