EPS44I040010
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
Leistungsmerkmale
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
Hersteller/Markenname
S44I040010
Eppendorf®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Compatible with single unit of Eppendorf Innova S44i. For double stacking the stacking kit EPS44I041005 required in addition
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)