EPM1324-9905
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick™ I26/I26R Incubator Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1324-9905 (NA)
Größe
76 cm × 46 cm
Kapazität
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)