EPM1190-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9906 (Global)
L × B
40.6 cm × 30.5 cm
Größe
40.6 cm × 30.5 cm
Kapazität
(8 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)