EPM1190-9904
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2050 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Leistungsmerkmale
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
Hersteller/Markenname
Eppendorf® M1190-9904 (Global)
L × B
40.6 cm × 30.5 cm
Größe
40.6 cm × 30.5 cm
Kapazität
(20 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Holds up to 20 x 125 mL Erlenmeyer flasks
- made from stainless steel for durability
- Designed for New Brunswick Innova 2025 for perfect fit