Merck
EP951020443
Eppendorf twin.tec® PCR-Platten 96
skirted, size 150 μL, green, pkg of 25 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41106300
NACRES:
NB.22
Leistungsmerkmale
skirt
skirted
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 951020443
Methode(n)
PCR: suitable
Größe
150 μL
96 well
Farbe
green
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eppendorf “twin.tec” PCR Plates 96 are PCR plates consisting of a rigid polycarbonate framework and 96 thin-walled polypropylene wells. These plates are used extensively in various molecular biology applications, particularly PCR.
Anwendung
Eppendorf “twin.tec” PCR Plates 96 are used in most PCR applications ranging from standard PCR to Real time PCR and High throughput PCR. Additionally, they are also well suited for handling and processing of PCR samples in low volume quantities.
PCR
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eppendorf “twin.tec” PCR Plates 96 have skirted wells with a capacity of 150 µL.
  • These plates are green in color and PCR clean.
  • The presence of eight holes in the skirted wells helps in plate positioning and removal of the plates from the thermal blocks.
  • The low-profile design of the plate enhances the efficiency of PCR for small sample volumes.
  • Optimized rims support the barcode system and automated work processes.
  • Twin.tec plates are ideal for quantitative real time PCR.
  • Maximale Wiederfindungsraten für verbesserte Testergebnisse
  • Mit Barcode erhältlich (auf Anfrage)
  • Auch ideal für quantitative Echtzeit-PCR geeignet
  • Außergewöhnlich solider und drehmomentfester Polycarbonat-Rahmen
  • OptiTrack® Matrix für schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhöhte Well-Ränder für effektive Versiegelung, verringert außerdem das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Chargen-getestet und zertifiziert frei von DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren (PCR clean)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG