Merck
EP5702761001
Eppendorf® 2 Round Buckets
volume (85/100 mL), for rotor A-4-38
About This Item
UNSPSC-Code:
41103910
NACRES:
NB.82
Leistungsmerkmale
for rotor A-4-38
Hersteller/Markenname
5702761001
Eppendorf® 5702761001
Eppendorf®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Volumen
(85/100 mL)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG