Merck
EP5420000245
Eppendorf® Centrifuge 5420
keypad, refrigerated: no, without rotor, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz
Synonym(e):
Centrifuge 5420 - Microcentrifuge, Eppendorf® 120 V Centrifuge 5420
About This Item
UNSPSC-Code:
40161701
Leistungsmerkmale
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
keypad
without rotor
Anwendung
Centrifugation
Leistungsmerkmale und Vorteile
with keypad control panel for easy cleaningwithout rotornon-refrigerated120 V, 50 – 60 Hz (US)
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG