Merck
EP022639226
Eppendorf® Adapter
to hold, 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, pack of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
Materialien
POM
Leistungsmerkmale
to hold 1 x 50mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022639226
Kompatibilität
Rotor A-4-38
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Adapter, for 1 conical tube 50 mL, 30 mm × 115 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)