Merck
EP0030140540
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 3 mL tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41123300
NACRES:
NB.12
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
Holds 81 x 3 mL tubes
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030140540 (Global)
Höhe
76 mm
Größe
9 × 9
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG