EP0030075161
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
Materialien
green (Tray)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
Verpackung
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030075161
Länge
(103 mm)
Maximales Volumen
1.25 mL
Größe
(50-1250 μL)
Volumen
50—1250 μL
Farbe
dark green
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)