Merck
EP0030075030
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (2-200 μL), L (53 mm), yellow, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
Materialien
yellow (Tray)
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
Verpackung
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 0030075030
Länge
(53 mm)
Maximales Volumen
200 μL
Größe
(2-200 μL)
Volumen
2—200 μL
Farbe
yellow
Rechtliche Hinweise
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)