EMU071961
MISSION® esiRNA
targeting mouse Aldh1a2
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TTTGATCCCACAACTGAGCAGGGTCCTCAGATCGATAAGAAACAATACAACAAAGTCCTGGAGCTTATCCAGAGCGGTGTGGCTGAGGGCGCCAAGCTGGAGTGCGGAGGCAAAGGGCTGGGAAGGAAGGGCTTCTTCATTGAGCCCACCGTGTTCTCCAACGTCACTGATGACATGCGGATTGCCAAGGAGGAGATCTTTGGTCCTGTTCAAGAAATTTTGAGGTTTAAGACTATGGATGAAGTTATAGAAAGAGCCAATAACTCAGACTTTGGACTTGTAGCAGCTGTCTTCACTAATGACATCAACAAGGCTCTCATGGTATCCTCCGCAATGCAAGCTGGGACAGTTTGGATCAATTGTTACAATGCCTTAAATGCGCAGAGCCCCTTTGGGGGGTTCAAGATGTCTGGAAATGGGAGAGAAATGG
Ensembl | Maus Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... ALDH1A2(19378) , Aldh1a2(19378)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable