EHU218591
MISSION® esiRNA
targeting human AC138035.2, LINC01002, FAM157A
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AGGCACAGCTCCATCGTTACAATGGCCTCTTTAGACCCAGCTCCTGCCTCCCAGCCTTCTCTCCAGGCCCTGAACTTTCTCAAGTCGACCTCACCAGGCCCAGCTCATGCTTCTTTGCAGCCTCTCCAGGCCCAGCTCCTGCATCTTGGTGGCCCCTCCAGGCCCAGCCTCTGCCTCCCGTCAGCCTCTACAGTCCCAACGTCTGCCTCACAGCAGATTCTTCACGCCCAGCATCTACCTCACTGTGGACCCCCCAAGCCAAGCTCCCAACCTTTCAGCAGCTTCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)