EHU156391
MISSION® esiRNA
targeting human MIIP
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CGTCCTCAACTTCCTTGAGCACCTCCTGCCCACGGGGCCGGTCCTCCGTGTGGGGCCCACCAGATGCCTGTCGAGGGGACCTCCGTGATGTGGCCAGATCGGGGGTGGCCTCTCTCCCACCTGCCAAATGCCAGCACCAGGAGTCCCTGGGCCGACCGAGACCCCACTCAGCACCCTCGCTGGGCACCTCAAGCCTGAGGGACCCAGAGCCCTCAGGGAGGCTGGGTGATCCAGGACCCCAGGAGGCACAGACCCCGAGGTCCATCCTGGCTCAACAGAGCAAGCTGTCCAAGCCCAGGGTGACCTTCTCTGAGGAGTCTGCAGTTCCTAAGAGGAGCTGGCGCCTCAGGCCATACCTGGGCTATGACTGGATTGCAGGGTCTCTGGACACCAGCTCTTCC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... MIIP(60672) , MIIP(60672)