EHU152821
MISSION® esiRNA
targeting human OR4D10
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACTTTGCTGGGAAACCTCCTCATCATGGTCACTGTTACCTGTGAATCTCGCCTTCACACGCCCATGTATTTTTTGCTCCATAATTTATCTATTGCCGATATCTGCTTCTCTTCCATCACAGTGCCCAAGGTTCTGGTGGACCTTCTGTCTGAAAGAAAGACCATCTCCTTCAATCATTGCTTCACTCAGATGTTTCTATTCCACCTTATTGGAGGGGTGGATGTATTTTCTCTTTCGGTGATGGCATTGGATCGATATGTGGCCATCTCCAAGCCCCTGCACTATGCGACTATCATGAGTAGAGACCATTGCATTGGGCTCACAGTGGCTGCCTGGTTGGGGGGCTTTGTCCACTCCATCGTGCAGATTTCCCTGTTGCTCCCACTCCCTTTCTGCGGACCCAATGTTCTTGACACTTTCTACTGTGATGTCCACCGGGTCCTCAAACTGGCCCATACAGACATTTTCATACTTGAACTACTAATGATTTCCAACAATGGACTGCTCACCACA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... OR4D10(390197)