EHU152201
MISSION® esiRNA
targeting human KB-1572G7.2, GUSBP11
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CTGTTGTATGGCTGCACGTTGGCGCTACCGGACGGGATGCTGTATCCCCGAGAGAGCCCGTCGTGGCAGCGCAAGCAGCTGGACGGCCTCTGAAGCTTCCGCGCCGACTTCTCCGACAACCGACGCCGGGGCTTCGAGGAGCAGAGTCAGGCCCCACCGTGGACATGCCGGTTCCCTCCAGCTTCAACGACATCGGCCAGGGCTGGCGGCTGCGGCATTTTGTCAGCTGGTTGTGGTATGAACGGGAGGTGACCCTGCTGGAGCGATGGATCCAGGACCTGTGCACAAGAGTGGTGCTGAGGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GUSBP11(91316)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)