EHU148851
MISSION® esiRNA
targeting human GOLGA8G, GOLGA8F (2)
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
TGAGACAGCCACTTCTGGTGGTTGCCACTCACCTGGAGATTCAGCAACAGGTATCCACGGGGAGAGCCCTACATCATCTGCTACCCTGAAGGATCTGGAGAGCCCGTGCCAAGAACTAGCAGTAGTCCCAGACTCGAGGTCCGTAAAAGTCAGTCAACTGAAGAACACCATCAAATCTTTGAAACAACAGAATAAACAAGTGGAACATCAGCTGGAAGAAGTAACATGATTTCTTTGTTTGCTCGCGACATGACTGCTCGGTTTGGGGGACACTCAGATGTAGAGGCCCCGAGTCTCGTCTCACCCACTCCCAGCCTGGGGAAGAAGGCTCACCCCCCAGAGTCCACCCCATCCCCCACAGGGTCCCTGATAACCCGGTCCCATGGGTGGGCCTGTCCCGGGGCAGGGGCAGTGGTGGCATTCTGGGGACATGTCTCTTGCAGTACCATCTCTGCCTCTGCCTGGTTAGATCTCTGTCTTCCTCTTCCTACAGGAAAAGAAAGCAAACAACGAGAAACAGAAAGCCGA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GOLGA8G(100132565)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)