EHU147101
MISSION® esiRNA
targeting human RAB43, RAB43P1
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACCATGAAGACGCTGGAGATCCAGGGCAAGCGGGTCAAGCTGCAGATCTGGGACACGGCCGGCCAGGAGCGGTTCCGCACCATCACCCAGAGCTACTACCGCAGTGCCAATGGGGCCATCCTTGCCTACGACATCACCAAGAGGAGCTCCTTCCTGTCGGTGCCTCACTGGATTGAGGATGTGAGGAAGTATGCGGGCTCCAACATTGTGCAGCTGCTGATCGGGAACAAGTCAGACCTCAGCGAGCTTCGGGAGGTCTCCTTGGCTGAGGCACAGAGCCTGGCTGAGCACTATGACATCCTGTGTGCCATTGAGACGTCTGCCAAGGACTCGAGCAACGTGGAGGAGGCCTTCCTGAGGGTGGCCACGGAGCTCATCATGCGGCACGGGGGCCCCTTGTTCAGCGAGAAGAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... RAB43(100534599)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)