EHU143081
MISSION® esiRNA
targeting human PPIEL
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACATGGGAGCAGCACAATAATAAGAATTATTAACAGGAATAAGAGCAGCCCTGAGAGCTCTGGGAGCGGGAGCTGTGGTGGCCCACAGTGCCCAGGGAGGGATACATGGCAGCCCCAGGGTGTGGGGCAGGTGGGCAGGGCACTAATGAGGGGCCTCGAGTCCCAGGCCAAGGGCTCAGACTTCCTCCTGGGGATAATGGGAAGGAGAACCTCATGGCCAGGTTTGTGCCCTTAGTGAGGTCCCCAAGGGGGAACCTGGAAGGACCACTGTCTTCTTATAGCCCTTCAGACCCCCCCAGAGGCTCTGCCTCCCCACACCCTGGCCTCCCTCCCCAGGCTCTGGGAGGCCAGGCCTCGCCCCCTCTCCTGTGCTGCTCCTTCTCCCAGAGGACTGCATCCGCCCTCAGCACTTCAAGGCCCTGCATGTGCCCGCACCTCTCCACTCCCCTGGCTCAGCTTGGACCTCTCTTCTGAACTCCAGACTTGCGGATC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C