Merck
EHU110731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human DAZL
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AATGACGTGGATGTGCAGAAGATAGTAGAATCACAGATAAATTTCCATGGTAAAAAGCTGAAGCTGGGCCCTGCAATCAGGAAACAAAATTTATGTGCTTATCATGTGCAGCCACGTCCTTTGGTTTTTAATCATCCTCCTCCACCACAGTTTCAGAATGTCTGGACTAATCCAAACACTGAAACTTATATGCAGCCCACAACCACGATGAATCCTATAACTCAGTATGTTCAGGCATATCCTACTTACCCAAATTCACCAGTTCAGGTCATCACTGGATATCAGTTGCCTGTATATAATTATCAGATGCCACCACAGTGGCCTGTTGGGGAGCAAAGGAGCTATGTTGTACCTCCGGCTTATTCAGCTGTTAACTACCACTGTAATGAAGTTGATCCAGGAGCTGAAGTTGTGCCAAATGAATGTTCAGTTCATGAAGCTACTCCACCCTCTGGAAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ayelet Evron et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 10, 108-108 (2012-12-18)
Human amniotic epithelial cells (hAECs) maintain the plasticity of pregastrulation embryonic cells, having the potential to differentiate into all three germ layers. The potential of these cells to differentiate into cells expressing germ cell specific markers has never been described