Merck
EHU094431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EDC4
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
ACCTGGCCTGTGGATGTTAGCCAGATCAAGCAGGGCTTCATTGTGGTAAAAGGTCATAGCACGTGCCTCAGTGAAGGAGCCCTCTCTCCTGATGGGACTGTGCTGGCTACTGCGAGCCACGATGGCTATGTCAAGTTCTGGCAGATCTACATTGAGGGGCAAGATGAGCCAAGGTGTCTGCACGAGTGGAAACCTCATGATGGGCGGCCCCTCTCCTGCCTCCTGTTCTGTGACAACCATAAGAAACAAGACCCTGATGTCCCTTTCTGGAGGTTCCTTATTACTGGTGCTGACCAGAACCGAGAGTTAAAGATGTGGTGTACAGTATCCTGGACCTGCCTGCAGACTATTCGCTTCTCCCCAGATATCTTCAGCTCAGTGAGTGTGCCCCCTAGCCTCAAGGTTTGCTTGGACCTCTCAGC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ameya P Jalihal et al.
Molecular cell, 79(6), 978-990 (2020-08-29)
Processing bodies (PBs) and stress granules (SGs) are prominent examples of subcellular, membraneless compartments that are observed under physiological and stress conditions, respectively. We observe that the trimeric PB protein DCP1A rapidly (within ∼10 s) phase-separates in mammalian cells during
William R Brothers et al.
eLife, 9 (2020-06-09)
EDC4 is a core component of processing (P)-bodies that binds the DCP2 decapping enzyme and stimulates mRNA decay. EDC4 also interacts with mammalian MARF1, a recently identified endoribonuclease that promotes oogenesis and contains a number of RNA binding domains, including