Merck
EHU060031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CAPRIN2
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AATTTGCCCAGCCAGAGATACAACCACAAGAGTTTCTTAACAGACGCTATATGACAGAAGTAGATTATTCAAACAAACAAGGCGAAGAGCAACCTTGGGAAGCAGATTATGCTAGAAAACCAAATCTCCCAAAACGTTGGGATATGCTTACTGAACCAGATGGTCAAGAGAAGAAACAGGAGTCCTTTAAGTCCTGGGAGGCTTCTGGTAAGCACCAGGAGGTATCCAAGCCTGCAGTTTCCTTAGAACAGAGGAAACAAGACACCTCAAAACTCAGGTCTACTCTGCCGGAAGAGCAGAAGAAGCAGGAGATCTCCAAATCCAAGCCATCTCCTAGCCAGTGGAAGCAAGATACACCTAAATCCAAAGCAGGGTATGTTCAAGAGGAACAAAAGAAACAGGAGACACCAAAGCTGTGG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Agnieszka Konopacka et al.
eLife, 4 (2015-11-13)
In response to an osmotic challenge, the synthesis of the antidiuretic hormone arginine vasopressin (AVP) increases in the hypothalamus, and this is accompanied by extension of the 3' poly(A) tail of the AVP mRNA, and the up-regulation of the expression