Wichtige Dokumente
EHU019681
MISSION® esiRNA
targeting human GTF2E2
About This Item
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GCTTTGTCAGGAAGCTCTGGATATAAGTTTGGTGTTCTTGCTAAGATTGTGAATTACATGAAGACACGGCATCAGCGAGGAGATACGCATCCTCTAACCTTAGATGAAATTTTGGATGAAACACAACATTTAGATATTGGACTCAAGCAGAAACAATGGCTAATGACTGAGGCTTTAGTCAACAATCCCAAAATTGAAGTAATAGATGGGAAGTATGCTTTCAAGCCCAAGTACAACGTGAGAGATAAGAAGGCCCTACTTAGGCTCTTAGATCAGCATGACCAGCGAGGATTAGGAGGAATTCTTTTAGAAGACATAGAAGAAGCACTGCCCAATTCCCAGAAAGCTGTCAAGGCTTTGGGGGACCAGATACTATTTGTAAATCGTCCCGATAAGAAGAAAATACTTTTCTTCAATGATAAGAGCTGTCAGTTTTCTGTGGATGAAGAATTTCAGAAACTGTGGAGGAGTGTCACTGTAGATTCCATGGACGAGGAGAA
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... GTF2E2(2961) , GTF2E2(2961)
Allgemeine Beschreibung
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)