Merck
EHU019551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GNE
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CACATTGAAGGTGGGGAAGTCAGTGGGACCATTGATGACTCTATCAGACATGCCATAACAAAACTGGCTCATTATCATGTGTGCTGCACCCGCAGTGCAGAGCAGCACCTGATATCCATGTGTGAGGACCATGATCGCATCCTTTTGGCAGGCTGCCCTTCCTATGACAAACTTCTCTCAGCCAAGAACAAAGACTACATGAGCATCATTCGCATGTGGCTAGGTGATGATGTAAAATCTAAAGATTACATTGTTGCACTACAGCACCCTGTGACCACTGACATTAAGCATTCCATAAAAATGTTTGAATTAACATTGGATGCACTTATCTCATTTAACAAGCGGACCCTAGTCCTGTTTCCAAATATTGACGCAGGGAGCAAAGAGATGGTTCGAGTGATGCGGAAGAAGGGCATTGAGCATC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olga Kudryavtseva et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 306(9), H1287-H1301 (2014-02-25)
L-type Ca(2+) channels (LTCCs) are important for vascular smooth muscle cell (VSMC) contraction, as well as VSMC differentiation, as indicated by loss of LTCCs during VSMC dedifferentiation. However, it is not clear whether loss of LTCCs is a primary event