Merck
EHU016111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ARL8A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
AAGGCCCTATTCTGGAAGGAGGAGATGGAGCTCACGCTGGTCGGGCTTCAGTACTCGGGCAAGACCACCTTCGTCAACGTGATCGCGTCAGGACAGTTCAACGAGGACATGATCCCCACCGTGGGTTTCAACATGCGCAAAATCACCAAAGGGAATGTGACTATCAAGCTCTGGGACATTGGGGGACAGCCGCGTTTCCGCAGCATGTGGGAGCGCTACTGCCGAGGAGTGAGCGCCATCGTGTACATGGTGGATGCTGCTGACCAGGAGAAGATTGAGGCCTCTAAGAACGAGCTCCACAACCTACTGGACAAACCTCAGCTGCAGGGCATCCCGGTCTTAGTCCTGGGTAACAAGCGAGACCTTCCGGGAGCATTGGATGAGAAGGAGCTGATTGAGAAAATGAATCTGTCTGCCATCCAGGAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tamar Farfel-Becker et al.
Cell reports, 28(1), 51-64 (2019-07-04)
Neurons face the challenge of maintaining cellular homeostasis through lysosomal degradation. While enzymatically active degradative lysosomes are enriched in the soma, their axonal trafficking and positioning and impact on axonal physiology remain elusive. Here, we characterized axon-targeted delivery of degradative