Merck
EHU015881
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KLF11
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTATGAGCTCCTGGGGTCAAAGATCCCAGAAAGGTGACCTGTTGCGGATAAGACCCCTCACGCCTGTCTCTGACTCTGGGGATGTCACCACCACTGTGCATATGGATGCAGCCACACCTGAACTACCAAAAGACTTCCATTCTTTATCGACTCTGTGCATAACTCCTCCTCAGAGCCCTGATCTCGTGGAGCCATCGACAAGGACACCTGTTTCTCCCCAAGTAACAGATTCCAAAGCATGTACAGCCACGGATGTTCTCCAGTCCTCTGCCGTAGTGGCCAGAGCTCTGAGCGGGGGCGCGGAGAGGGGCTTGCTGGGTTTGGAGCCAGTGCCCAGCTCTCCCTGCAGGGCCAAGGGGACTAGCGTGATCCGACACACTGGGGAGAGCCCTGCTGCCTGCTTTCCCACCATCCAGACTCCAGATTGCCGGCTTTCTGACAGCAGAGAAGGAGAAGAGCAGCTTCTGGGACACTTTGAAACTTTGCAGGACACACACCTCACGGACAG
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yang Li et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 22(4), 510-518 (2016-11-17)
KLF11 is a Krüppel-like factor (KLF) family member, which plays a central role in cardiac hypertrophy and cerebrovascular protection during ischemic insults. However, the roles of KLF11 in hypoxia/reoxygenation (H/R) injury of rat cardiomyocytes H9c2 have not been elucidated. The