Merck
EHU015801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KDELR3
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
CCTGGACCTGTTCACCAACTTCATCTCCATCTACAACACAGTAATGAAGGTGGTTTTTCTCCTCTGTGCCTATGTTACAGTGTACATGATATATGGGAAATTCCGTAAAACTTTTGACAGTGAGAATGACACATTCCGCCTGGAGTTTCTTCTGGTCCCAGTCATTGGCCTTTCCTTCCTTGAAAACTACAGTTTCACTCTGCTGGAGATCCTCTGGACTTTCTCTATCTATCTGGAATCAGTGGCTATCCTGCCCCAGCTCTTCATGATCAGCAAGACTGGAGAGGCTGAGACCATAACTACTCACTACCTGTTCTTTCTGGGTCTGTACCGGGCACTCTACCTGGCTAACTGGATCAGGCGGTACCAGACTGAGAATTTCTATGACCAAATTGCAGTCGTGTCTGGAGTAGTACAAACCATCTTCTACTGTGACTTCTTCTACTTGTATGTGACCAAAGTCCTTAAGGGAAAGAAGTTAAGTCTTCCAATGCCAATCTGAGGACCT
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kerrie L Marie et al.
Nature communications, 11(1), 333-333 (2020-01-18)
Cutaneous malignant melanoma is an aggressive cancer of melanocytes with a strong propensity to metastasize. We posit that melanoma cells acquire metastatic capability by adopting an embryonic-like phenotype, and that a lineage approach would uncover metastatic melanoma biology. Using a