Merck
EHU015711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human GPRC5A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105324
NACRES:
NA.51
Beschreibung
Powered by Eupheria Biotech
Qualitätsniveau
Produktlinie
MISSION®
Form
lyophilized powder
esiRNA cDNA-Zielsequenz
GTTGGTGATTCTGGGTCTGGCCGTGGGCTTCAGCCTAGTCCAGGATGTTATCGCTATTGAATATATTGTCCTGACCATGAATAGGACCAACGTCAATGTCTTTTCTGAGCTTTCCGCTCCTCGTCGCAATGAAGACTTTGTCCTCCTGCTCACCTACGTCCTCTTCTTGATGGCGCTGACCTTCCTCATGTCCTCCTTCACCTTCTGTGGTTCCTTCACGGGCTGGAAGAGACATGGGGCCCACATCTACCTCACGATGCTCCTCTCCATTGCCATCTGGGTGGCCTGGATCACCCTGCTCATGCTTCCTGACTTTGACCGCAGGTGGGATGACACCATCCTCAGCTCCGCCTTGGCTGCCAATGGCTGGGTGTTCCTGTTGGCTTATGTTAGTCCCGAGTTTTGGCTGCTCACAAAGCAACGAAAC
Ensembl | Human Hinterlegungsnummer
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
MISSION® esiRNA ist durch Endoribonuklease hergestellte siRNA. Dabei handelt es sich um eine heterogene Mischung von siRNA, die alle dieselbe mRNA-Zielsequenz haben. Diese mehrfachen Auslöser bewirken eine hochspezifische und wirksame Genstummschaltung.
Weitere Einzelheiten sowie eine Darstellung aller erhältlichen esiRNA-Produkte finden Sie unter SigmaAldrich.com/esiRNA.
Rechtliche Hinweise
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Er Jin et al.
Molecular medicine reports, 16(5), 6382-6388 (2017-08-30)
Cellular tumor antigen p53 (p53) functions to maintain genomic stability and regulate cell apoptosis, while G protein‑coupled receptor class C group 5 member A (GPCR5A) is a lung cancer suppressor gene whose expression is induced by retinoids. The present in vitro study